Learn More
Glibenciclamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Glyburide (Glibenclamide) is a sulfonylurea compound that modulates insulin production. Sulfonylureas bind to ATP-dependent K+ channels in beta cells of the pancreas, depolarizing them and stimulating the release of Ca2+, which in turn stimulates insulin production. Glyburide (Glibenclamide) is an ATP-dependent K+ channel (KIR6, KATP) and CFTR Cl- channel blocker. This compound inhibits recombinant CFTR Cl- channels (IC50 = 20 M).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La gliburida (glibenclamida) es un compuesto de sulfonilurea que modula la producción de insulina. Las sulfonilureas se unen a los canales de K+ dependientes de ATP en las células beta del páncreas, despolarizándolos y estimulando la liberación de Ca2+, que a su vez estimula la producción de insulina. La gliburida (glibenclamida) es un canal de K+ dependiente de ATP (KIR6, KATP) y un bloqueador de los canales de cloro CFTR. Este compuesto inhibe los canales de cloro CFTR recombinantes (IC50 = 20 μm).
Solubilidad
Soluble en etanol (5 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), cloroformo (1:36), metanol (1:250) y DMF. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: 2-8 °C. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Glybenzcyclamide |
| Punto de fusión | 171°C to 174°C |
| Cantidad | 25 g |
| Información de solubilidad | Soluble in ethanol (5mg/mL),DMSO (25mg/mL),chloroform (1:36),methanol (1:250),and DMF. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 494.01 |
| Porcentaje de pureza | 99% |