Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gly-Phe beta-naphthylamide
Código de producto. 15446539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446539 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15446539 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64718.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.57€
    75.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 16.92€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
347.41 g/mol
Gly-Phe beta-naphthylamide is used to accumulate inside lysosomes leading to their destruction. Studies report that Gly-Phe-β-naphthylamide significantly inhibits the activation of caspase-8, and has also been used to study recombinant cathepsin C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Nombre común Glycylphenylalanine 2-naphthylamide
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Crystalline
Para utilizar con (aplicación) Substrate for cathepsin C
Peso molecular 347.41
Tipo de producto Gly-Phe beta-naphthylamide
Cantidad 100 mg
Estado normativo RUO
Secuencia (S)-2-(2-Aminoacetamido)-N-(naphthalen-2-yl)-3-phenylpropanamide