Learn More
Sal del ácido trifluoroacético de gli-fenil-b-naftilamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gly-Phe-beta-naphthylamide Trifluoroacetic Acid Salt |
| CAS | 109057-30-9 |
| Fórmula molecular | C21H21N3O2 . (C2HF3O2) |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Glycyl-N-2-naphthalenyl-L-phenylalaninamide Trifluoroacetic Acid Salt, alpha-(2-Aminoacetamido)-N-2-naphthyl-L- hydrocinnamamide Trifluoroacetic Acid Salt, L-Glycylphenyl-N-2-naphthyl Trifluoroacetic Acid Salt, Glycyl-L-phenylalanine-beta-naphthylamide Trifluoroacetic Acid Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21N3O2/c22-14-20(25)24-19(12-15-6-2-1-3-7-15)21(26)23-18-11-10-16-8-4-5-9-17(16)13-18/h1-11,13,19H,12,14,22H2,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1 |
| SMILES | NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2 |
| Peso molecular (g/mol) | 347.4 |