Learn More
MP Biomedicals™ Gly-Phe-7-amino-4-trifluorometilcoumarina
Product Code. 11449795 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
11449795 25mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11449795 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 03AFC03325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    508.00€
    483.00€ / 25 miligramos
    Ahorro 25.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Gly-Phe-7-amino-4-trifluorometilcumarina, polvo blanco
  • Gly-Phe-AFC es un sustrato péptido fluorogénico que penetra en la célula y se utiliza en pruebas de citotoxicidad.
  • Las pruebas de citotoxicidad «in vitro» se han convertido en un aspecto integral del descubrimiento de fármacos porque son un medio práctico, rentable y predictivo de caracterizar el potencial tóxico de las nuevas entidades químicas.
  • También se utiliza como sustrato para medir la actividad de dipeptidil peptidasa 1 (DPP1).
Specifications
Color Blanco
Formulario Polvo
Para utilizar con (aplicación) Análisis de migración celular; análisis de señalización celular
Cantidad 25mg
Peso molecular 433,38 ; 574 (incluida la sal de TFA)
Tipo de producto Proteínas, enzimas y péptidos
Requisitos de almacenamiento Mantener fresco y seco