Learn More
Gly-β-MCA, MedChemExpress
Descripción
Gly-β-MCA, a bile acid, is a potent, sable, intestine-selective and oral bioactive farnesoid X receptor (FXR) inhibitor that may be a candidate for the treatment of metabolic disorders.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gly-β-MCA |
| CAS | 66225-78-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H43NO6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (214.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMILES | C[C@@H]([C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@@]3([H])[C@]([C@]4(CC[C@@H](O)C[C@H]4[C@H](O)[C@@H]3O)C)([H])CC[C@]12C)CCC(NCC(O)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 465.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 465.62 |
| Mostrar más |