Learn More
MedChemExpress Gly-Arg-Gly-Asp-Ser
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 95.05% |
| CAS | 96426-21-0 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Peso molecular | 490.47 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (101.94 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (67.96 mM∣Need ultrasonic) |