Learn More
GLX351322, MedChemExpress
Código de producto. 16452778
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452778 10 mg 10 miligramos
16445517 5 mg 5 miligramos
16422526 25 mg 25 miligramos
16414236 100 mg 100 miligramos
16409476 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16452778 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100111
MedChemExpress GLX351322 is an inhibitor of NADPH oxidase 4 (Nox4), and inhibits hydrogen peroxide production from NOX4-overexpressing cells with an IC50 of 5 μM.
GLX351322 is an inhibitor of NADPH oxidase 4 (Nox4), and inhibits hydrogen peroxide production from NOX4-overexpressing cells with an IC50 of 5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GLX351322
CAS 835598-94-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25N3O5S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (46.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC)C1=C(SC2=C1CCC2)NC(CN3CCN(CC3)C(C4=CC=CO4)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 431.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.51
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism