Learn More
Glutathione, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Fórmula molecular | C10H17N3O6S |
| Peso molecular | 307.32 |
| Clave InChI | RWSXRVCMGQZWBV-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | NC(CCC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | 2-amino-4-({1-[(carboxymethyl)carbamoyl]-2-sulfanylethyl}carbamoyl)butanoic acid |
| Tipo de producto | Metabolite∣API |
| Cantidad | 1 g |
| Peso molecular (g/mol) | 307.32 |
| Mostrar más |