Descripción
Medir la actividad de la glutatión reductasa en 40 m en biofluidos, extractos celulares/tisulares con el kit de ensayo de glutatión reductasa (GR) AB83461. Sensibilidad >0,1 mU/mL. Citado en 43 publicaciones. Uso con lector de microplacas.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 200 pruebas |
| Estado normativo | RUO |