Learn More
Glutatión reducido, Fisher BioReagents
Código de producto. 11483074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
50 g
100 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
25 g
5 g
50 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11483074 50 g Vidrio ámbar 50 g
10071213 1 g Vidrio ámbar 1 g
10562785 5 g Vidrio ámbar 5 g
10204873 10 g Vidrio ámbar 10 g
10482475 25 g Vidrio ámbar 25 g
10566394 100 g Vidrio ámbar 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11483074 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP252150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El glutatión es un útil tripéptido implicado en muchos aspectos del metabolismo, incluyendo el transporte de aminoácidos de γ-glutamilo y la división reductiva de enlaces de disulfuro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-18-8
Fórmula molecular C10H17N3O6S
Peso molecular (g/mol) 307.321
Clave InChI RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Sinónimo glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboximetilamino)-1-oxo-3-sulfanilpropan-2-il]amino]-5-oxopentanoico
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutathione Reduced
Punto de fusión 182°C
Color Blanco
pH 3
Residuos de ignición 0.01% max.
Pérdida por secado Report %
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 50 g
Índice Merck 15, 4511
Rotación específica -21 to -11° (+ or -)
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.3
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo/Sólido