Learn More
Glutatión reducido cristalino, MP Biomedicals
Código de producto. 11394259 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394259 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11394259 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210181425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    244.65€ / 25 g
    Ahorro 12.35€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
CAS 70-18-8
Fórmula molecular C10H17N3O6S
Peso molecular (g/mol) 307.321
Número MDL MFCD00065939
Clave InChI RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Sinónimo glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboximetilamino)-1-oxo-3-sulfanilpropan-2-il]amino]-5-oxopentanoico
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutathione
Nombre de nota Reducido
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.3
Forma física Polvo