Learn More
Glutatión reducido, reactivo de cultivo celular, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11465202 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465202 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11465202 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219467980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00€
    1073.10€ / 100 g
    Ahorro 56.90€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
El reactivo de cultivo celular con reducción de glutatión ≥ 98 % se utiliza para la purificación de proteínas y eluye la proteína etiquetada con GST de la agarosa de glutatión.
  • El glutatión suprime la expresión del virus de la inmunodeficiencia humana en células monocíticas infectadas crónicamente.
  • Es un tripéptido útil implicado en muchos aspectos del metabolismo, incluyendo el transporte de aminoácidos de g-glutamil y la escisión reductiva de enlaces de disulfuro.
  • El glutatión es un antioxidante endógeno que desempeña un papel importante en la reducción de las especies reactivas de oxígeno formadas durante el metabolismo celular y la explosión respiratoria.
  • La glutatión-S-transferasa cataliza la formación de tioéteres de glutatión con xenobióticos, leucotrienos y otras moléculas que tienen un centro electrofílico.
  • El glutatión también forma enlaces disulfuro con residuos de cisteína en proteínas.
  • A través de estos mecanismos, puede tener el efecto paradójico de reducir la eficacia de los agentes anticancerígenos.
  • Concentración de trabajo típica: Se puede utilizar a 5-10 mM para eluir la glutatión S-transferasa (GST) de la agarosa de glutatión.
CAS 70-18-8
Fórmula molecular C10H17N3O6S
Peso molecular (g/mol) 307.321
Número MDL MFCD00065939
Clave InChI RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Sinónimo glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboximetilamino)-1-oxo-3-sulfanilpropan-2-il]amino]-5-oxopentanoico
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutathione Reduced
Nombre de nota Reactivo para cultivo celular
Punto de fusión 195 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Cantidad 100 g
Información de solubilidad 292.5 mg/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.32
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Cultivo celular
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.