Learn More
Glutathione oxidized, MedChemExpress
Código de producto. 16408916
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16408916 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408916 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYD0844
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Glutathione oxidized (L-Glutathione oxidized) is produced by the oxidation of glutathione which is a major intracellular antioxidant and detoxifying agent.
Glutathione oxidized (L-Glutathione oxidized) is produced by the oxidation of glutathione which is a major intracellular antioxidant and detoxifying agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutathione oxidized
CAS 27025-41-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H32N6O12S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo L-Glutathione oxidized GSSG Oxiglutatione
Información de solubilidad H2O : 250 mg/mL (408.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC(O)=O)[C@H](CSSC[C@@H](C(NCC(O)=O)=O)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 612.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.63
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism