Learn More
Glutatión, Mikromol™
Código de producto. 17952606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17952606 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17952606 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1025.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Glutatión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutathione
CAS 70-18-8
Nombres de analitos o componentes Glutathione
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H17 N3 O6 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Glutathione, l-gamma-Glutamyl-l-cysteinylglycine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboximetilamino)-1-oxo-3-sulfanilpropan-2-il]amino]-5-oxopentanoico
Peso molecular (g/mol) 307.32
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307,0838 g/mol