Learn More
Disulfuro de glutatión, TRC
Código de producto. 30398212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30398212 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30398212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59797050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutathione (Oxidized)
CAS 27025-41-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C20 H32 N6 O12 S2
Cantidad 50 g
Sinónimo N,N'-(Dithiobis((R)-1-((carboxymethyl)carbamoyl)ethylene))-di-L-glutamine, Glutathione disulfide, Oxidised glutathione, Oxiglutatione, GSSG
Fórmula InChI InChI=1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)NCC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-5-[[(2R)-3-[[(2R)-2-[[(4S)-4-amino-4-carboxibutanoil]amino]-3-(carboximetilamino)-3-oxopropil]disulfanil]-1-(carboximetilamino)-1-oxopropan-2-il]amino]-5-oxopentanoico
Peso molecular (g/mol) 612.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.152
Porcentaje de pureza >95