Learn More
Glutatión, 98 %, para análisis, reducido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10021090 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10021090 5 g 5 g
10346940 1 g 1 g
10418840 25 g 25 g
10628343 100 g 100 g
11975721 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10021090 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120000050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.00€
    55.65€ / 5 g
    Ahorro 9.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 70-18-8 | C10H17N3O6S | 307.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-18-8
Fórmula molecular C10H17N3O6S
Peso molecular (g/mol) 307.32
Número MDL MFCD00065939
Clave InChI RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Sinónimo glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboximetilamino)-1-oxo-3-sulfanilpropan-2-il]amino]-5-oxopentanoico
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutathione
Nombre de nota For analysis, Reduced
Punto de fusión 182.0°C to 192.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Iodimetry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 04,II,931
Índice Merck 15,4511
Condición de rotación específica − 16.50 (20.00°C c=2,H2O)
Rotación específica − 16.50
Información de solubilidad Solubility in water: very soluble. Other solubilities: freely soluble in dilute alcohol and dimethyl-, formamide, almost insoluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.32
Porcentaje de pureza 98%
Grado Análisis
Forma física Polvo cristalino