Learn More
Glutatión, ≥ 95 %, Oxidada, Affymetrix/USB™
Código de producto. 15805158 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15805158 1 g Frasco de plástico 1 g
1 options
Código de producto. 15805158 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J16320.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutathione
CAS 27025-41-8
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C20H32N6O12S2
Número MDL MFCD00150701
Cantidad 1 g
Beilstein 1718700
Sinónimo oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
Clave InChI YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-[(2-{[2-(4-amino-4-carboxibutanamido)-2-[(carboximetil)carbamoil]etil]disulfanil}-1-[(carboximetil)carbamoil]etil)carbamoil]butanoico
Peso molecular (g/mol) 612.63
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.63
Porcentaje de pureza ≥95%
Forma física Polvo liofilizado