Learn More
Dicloruro de glutarilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10102870 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10102870 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10676112 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10102870 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119990250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2873-74-7 | C5H6Cl2O2 | 169.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2873-74-7
Fórmula molecular C5H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 169.01
Número MDL MFCD00000755
Clave InChI YVOFTMXWTWHRBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glutaryl dichloride, glutaryl chloride, glutaroyl chloride, glutaric acid dichloride, 1,3-bis chlorocarbonyl propane, glutaroyl dichloride, glutaryl chloride 7ci,8ci, glutaryldichloride, glutarylchloride, glutaric acid chloride
PubChem CID 17887
Nombre IUPAC dicloruro de pentanodioilo
SMILES C(CC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaryl dichloride
Nombre de nota 97%
Color Marrón rojizo o incoloro a amarillo
Densidad 1.3240g/mL
Punto de ebullición 216.0°C to 218.0°C
Temperatura de inflamación 106°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCO(CH2)3COCl
Índice de refracción 1.4720 to 1.4760
Cantidad 25 mL
Beilstein 02, 634
Gravedad específica 1.324
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glutaryl dichloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.