Learn More
Glutaronitrilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Glutaronitrile |
| CAS | 544-13-8 |
| Fórmula molecular | C5H6N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-3H2 |
| SMILES | N#CCCCC#N |
| Nombre IUPAC | pentanedinitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 94.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 94.0531 |