Learn More
Glutaronitrilo, TRC
Código de producto. 30398536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30398536 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30398536 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6501252.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaronitrile
CAS 544-13-8
Fórmula molecular C5H6N2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-3H2
SMILES N#CCCCC#N
Nombre IUPAC pentanedinitrilo
Peso molecular (g/mol) 94.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.0531