Learn More
Glutaronitrilo-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glutaronitrile-d6 |
| CAS | 1346598-53-5 |
| Fórmula molecular | C5D6N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,3-Dicyanopropane-d6, 1,5-Pentanedinitrile-d6, Glutaric Acid Dinitrile-d6, Glutaric Dinitrile-d6, Glutarodinitrile-d6, NSC 3807-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4-hexadeuteriopentanodinitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 100.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0908 |