Learn More
Glutaronitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480068 10 g 10 g
11490068 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480068 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23663.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 544-13-8 | C5H6N2 | 94.117 g/mol
It can be used for the conversion, by exchange, of carboxylic acids to nitriles, by heating in the presence of phosphoric acid. The equilibrium is displaced by cyclization to glutarimide. It is also used in the preparation of dicarbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se puede utilizar para la conversión, por intercambio, de ácidos carboxílicos a nitrilos, calentándose en presencia de ácido fosfórico. El equilibrio se desplaza por ciclación a la glutarimida. También se utiliza en la preparación de compuestos de dicarbonilo.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y cloroformo.
Notas
Higroscópico. Proteger del agua/humedad y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-13-8
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.117
Número MDL MFCD00001970
Clave InChI ZTOMUSMDRMJOTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glutaronitrile, 1,3-dicyanopropane, glutarodinitrile, glutaric acid dinitrile, 1,3-trimethylenedinitrile, pyrotartaric acid nitrile, glutaronitrle, unii-01zi68f3cq, trimethylene dicyanide, glutaric dinitrile
PubChem CID 10994
Nombre IUPAC pentanedinitrilo
SMILES C(CC#N)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaronitrile
Punto de fusión -29°C
Punto de ebullición 286°C to 288°C
Temperatura de inflamación 112°C (234°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN3276
Beilstein 1738385
Índice Merck 14,4474
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Glutaronitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentanedinitrile