Learn More
Glutarimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Glutarimide acts as an inhibitor of protein synthesis. Further, it is used as a reactant for thionations and biocatalytic asymmetric synthesis of sitagliptin production. It is also employed in the generation of beta-adrenoceptor ligands, enantioselective synthesis of securinega alkaloids and alfa-fluoro-alfa amino amides. In addition to this, it is used in intramolecular amidocyclopropanation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La glutarimida actúa como un inhibidor de la síntesis de proteínas. Además, se utiliza como reactante para las tionaciones y la síntesis asimétrica biocatalítica de la producción de sitagliptina. También se emplea en la generación de ligandos beta-adrenoceptores, la síntesis enantioselectiva de alcaloides securinega y amino alfa-fluoro-alfa. Asimismo, se usa en reacciones de amidociclopropanación intramolecular.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol caliente y benceno hirviendo. Insoluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Glutarimide |
| Punto de fusión | 153°C to 157°C |
| Olor | Nearly Odorless |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 110052 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,hot ethanol and boiling benzene. Insoluble in ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.12 |
| Porcentaje de pureza | 98% |