Learn More
Glutarimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314404 100 g 100 g
11394394 5 g 5 g
11304404 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11314404 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00968.22
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 1121-89-7 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Glutarimide acts as an inhibitor of protein synthesis. Further, it is used as a reactant for thionations and biocatalytic asymmetric synthesis of sitagliptin production. It is also employed in the generation of beta-adrenoceptor ligands, enantioselective synthesis of securinega alkaloids and alfa-fluoro-alfa amino amides. In addition to this, it is used in intramolecular amidocyclopropanation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La glutarimida actúa como un inhibidor de la síntesis de proteínas. Además, se utiliza como reactante para las tionaciones y la síntesis asimétrica biocatalítica de la producción de sitagliptina. También se emplea en la generación de ligandos beta-adrenoceptores, la síntesis enantioselectiva de alcaloides securinega y amino alfa-fluoro-alfa. Asimismo, se usa en reacciones de amidociclopropanación intramolecular.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol caliente y benceno hirviendo. Insoluble en éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1121-89-7
Fórmula molecular C5H7NO2
Peso molecular (g/mol) 113.12
Número MDL MFCD00006670
Clave InChI KNCYXPMJDCCGSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glutarimide, 2,6-piperidinedione, 2,6-diketopiperidine, 2,6-dioxopiperidine, acetylglycinamide impurity b, piperidin-2,6-dione, acmc-2099da, 5-21-09-00557 beilstein handbook reference, 2,6-piperidinedione 9ci
PubChem CID 70726
ChEBI CHEBI:5435
Nombre IUPAC piperidina-2,6-diona
SMILES O=C1CCCC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutarimide
Punto de fusión 153°C to 157°C
Olor Nearly Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 110052
Información de solubilidad Soluble in water,hot ethanol and boiling benzene. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.12
Porcentaje de pureza 98%