Learn More
Dialdehído glutárico, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12979414 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12979414 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12979414 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S3854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.33€
    61.28€ / 1 ml
    Ahorro 26.05€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Dialdehído glutárico111-30-81000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaric dialdehyde
Envase Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml
CAS 111-30-8, 7732-18-5
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El Certificado de Análisis informa de los analitos objetivo con un ±2% de precisión y corrige la pureza de la materia prima.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C5H8O2
Número MDL MFCD00007025
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES O=CCCCC=O
Nombre IUPAC glutaraldehído
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:64276
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • glutaric dialdehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: glutaral
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio