Learn More
Glutaraldehído, solución en agua al 50 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10533064 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 KG
2,21 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10533064 1 kg Frasco de vidrio 1 LT
10628283 2.5 kg Frasco de vidrio 2,21 LT
10454425 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10533064 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410960010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.95€
    72.65€ / 1 Kg
    Ahorro 13.30€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaric dialdehyde
Nombre de nota 50 wt% Solution in Water
CAS 111-30-8, 7732-18-5
Punto de fusión -33.0°C
Densidad 1.1300g/mL
pH 3.2 to 4.2
Punto de ebullición 101.5°C (740.0 mmHg)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H8O2
Fórmula lineal OHC(CH2)3CHO
Número MDL MFCD00007025
Cantidad 1 kg
Beilstein 01, 776
Fieser 01,411
Índice Merck 15, 4508
Gravedad específica 1.13
Sinónimo glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CCCCC=O
Nombre IUPAC glutaraldehído
Peso molecular (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
Viscosidad 20 mPa.s (50°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glutaric dialdehyde, 50 wt.% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.