Learn More
Glutaraldehído, solución en agua al 25 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10366890 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2.50 litro
25 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10366890 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10295340 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10356890 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
11984771 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10366890 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 119980250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.25€
    37.10€ / 25 ml
    Ahorro 1.15€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaric dialdehyde
CAS 111-30-8, 7732-18-5
Punto de fusión -5.0°C
Densidad 1.0600g/mL
pH 3.2 to 4.2
Punto de ebullición 101°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H8O2
Fórmula lineal OHC(CH2)3CHO
Índice de refracción 1.373
Número MDL MFCD00007025
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, 776
Fieser 01,411
Índice Merck 15, 4508
Gravedad específica 1.06
Sinónimo glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CCCCC=O
Nombre IUPAC glutaraldehído
Peso molecular (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Presión de vapor 16.4mmHg at 20°C
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glutaric dialdehyde, 25 wt.% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.