Learn More
Anhídrido glutárico, TRC
Código de producto. 30398002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398002 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30398002 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59807010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaric Anhydride
CAS 108-55-4
Fórmula molecular C5H6O3
Cantidad 10 g
Sinónimo Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione, Dihydro-3H-pyran-2,6-dione, Dihydropyran-2,6-dione, Glutaric Acid Anhydride, NSC 16640, Oxacyclohexane-2,6-dione, Pentahydropyran-2,6-dione, Pentanedioic Acid Anhydride, Pentanedioic Anhydride, Pyroglutaric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H2
SMILES O=C1CCCC(=O)O1
Nombre IUPAC oxano-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 114.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0317