Learn More
Anhídrido glutárico, 95%
Código de producto. 10744611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10744611 500 g Frasco de vidrio 500 g
10386840 5 g Frasco de vidrio 5 g
10446730 100 g Frasco de vidrio 100 g
10404215 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10744611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119975000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Añadir a la cesta
CAS : 108-55-4 | C5H6O3| 114,1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-55-4
Fórmula molecular C5H6O3
Peso molecular (g/mol) 114.1
Número MDL MFCD00006679
Clave InChI VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glutaric anhydride, dihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric acid anhydride, pentanedioic anhydride, pyroglutaric acid, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro, pentanedioic acid anhydride, anhydrid kyseliny glutarove, unii-63ofi15s80, anhydrid kyseliny glutarove czech
PubChem CID 7940
Nombre IUPAC oxano-2,6-diona
SMILES C1CC(=O)OC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaric anhydride
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 46.0°C to 57.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 290.0°C
Temperatura de inflamación 173°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Beilstein 17, V,11, 9
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in benzene, toluene, acetone and, chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glutaric anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
RU– Solo para uso en investigación