Learn More
Ácido glutárico, TRC
Código de producto. 17970885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17970885 5 g 5 g
17941685 25 g 25 g
17914835 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17970885 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5980005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-94-1
Fórmula molecular C5 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 132.11
Sinónimo Glutaric Acid, Pentanedioic acid, Glutaric acid (8CI), 1,3-Propanedicarboxylic acid, 1,5-Pentanedioic acid, NSC 9238
Nombre IUPAC ácido pentanodioico
SMILES OC(=O)CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaric Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0423