Learn More
Ácido glutárico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10122820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10122820 100 g Frasco de plástico 100 g
10436730 25 g Frasco de vidrio 25 g
10081060 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10122820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119961000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 110-94-1 | C5H8O4 | 132.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-94-1
Fórmula molecular C5H8O4
Peso molecular (g/mol) 132.12
Número MDL MFCD00004410
Clave InChI JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glutaric acid, 1,5-pentanedioic acid, 1,3-propanedicarboxylic acid, pentandioic acid, glutarate, n-pyrotartaric acid, unii-h849f7n00b, propane-1,3-dicarboxylic acid, c4-c6 dibasic acids, carboxylic acids, c6-18 and c5-15-di
PubChem CID 743
ChEBI CHEBI:17859
Nombre IUPAC ácido pentanodioico
SMILES OC(=O)CCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaric acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 92.0°C to 99.0°C
Color Naranja
Punto de ebullición 302.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2C(CH2)3CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 631
Fieser 01,412
Índice Merck 15, 4509
Información de solubilidad Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in abs. alcohol and ether, soluble in benzene and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Glutaric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaric acid