Learn More
Ácido glutárico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462018 100 g 100 g
11452018 25 g 25 g
11472018 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462018 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14595.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-94-1 | C5H8O4 | 132.12 g/mol
Glutaric acid is used as the raw material for organic synthesis, pharmaceutical intermediate and synthetic resin. It serves as a precursor in the production of polyester polyols, polyamides, ester plasticizers and corrosion inhibitors. It is useful to decrease polymer elasticity and in the synthesis surfactants and metal finishing compounds. It acts as an intermediate during the catabolism of lysine in mammals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido glutárico se utiliza como materia prima para la síntesis orgánica, sustancia intermedia en la industria farmacéutica y resina sintética. Sirve como precursor en la producción de polioles de poliéster, poliamidas, plastificadores de éster e inhibidores de corrosión. Es útil para disminuir la elasticidad del polímero y en la síntesis de surfactantes y compuestos de acabado de metal. Actúa como sustancia intermedia durante el catabolismo de lisina en mamíferos.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, benceno y cloroformo. Ligeramente soluble en éter de petróleo.
Notas
Incompatible con bases, agentes oxidantes y agentes de reducción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-94-1
Fórmula molecular C5H8O4
Peso molecular (g/mol) 132.12
Número MDL MFCD00004410
Clave InChI JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glutaric acid, 1,5-pentanedioic acid, 1,3-propanedicarboxylic acid, pentandioic acid, glutarate, n-pyrotartaric acid, unii-h849f7n00b, propane-1,3-dicarboxylic acid, c4-c6 dibasic acids, carboxylic acids, c6-18 and c5-15-di
PubChem CID 743
ChEBI CHEBI:17859
Nombre IUPAC ácido pentanodioico
SMILES OC(=O)CCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaric acid
Punto de fusión 95°C to 99°C
Densidad 1.429
Punto de ebullición 200°C (20 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 1209725
Índice Merck 14,4473
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,benzene and chloroform. Slightly soluble in petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.12
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Glutaric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaric acid