Learn More
Ácido glutárico-2-metilamino-5-nitromonoanilida-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glutaric Acid-2-methylamino-5-nitromonoanilide-d3 |
| CAS | 1246817-31-1 |
| Fórmula molecular | C12H12D3N3O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2'-(Methylamino)-5'-nitro-glutaranilic Acid-d3, 5-[[2-(Methylamino)-5-nitrophenyl]amino]-5-oxo-pentanoic Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N3O5/c1-13-9-6-5-8(15(19)20)7-10(9)14-11(16)3-2-4-12(17)18/h5-7,13H,2-4H2,1H3,(H,14,16)(H,17,18)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc(cc1NC(=O)CCCC(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-[5-nitro-2-(trideuteriometilamino)anilino]-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 284.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.12 |