Learn More
Ácido glutárico-1,5-13C2, TRC
Código de producto. 30392254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392254 250 mg
30389477 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30392254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG598002250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185108-16-0
Fórmula molecular C313C2H8O4
Peso molecular (g/mol) 134.1
Sinónimo Pentanedioic Acid-13C2, 1,3-Propanedicarboxylic Acid-13C2, 1,5-Pentanedioic Acid-13C2, NSC 9238-13C2
SMILES O[13C](CCC[13C](O)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaric Acid-1,5-13C2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)/i4+1,5+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.049