Learn More
Ácido glutaranílico, 97 %
Código de producto. 11362796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11362796 25 g 25 g
11352796 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08955.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5414-99-3
Fórmula molecular C11H13NO3
Peso molecular (g/mol) 207.23
Número MDL MFCD00021788
Clave InChI NUDGFGBJFZEEEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glutaranilic acid, 5-oxo-5-phenylamino pentanoic acid, n-phenylglutaramic acid, 4-phenylcarbamoyl-butyric acid, 4-n-phenylcarbamoyl butanoic acid, acmc-20akt6, cbmicro_009088, cbkinase1_002320, cbkinase1_014720, 4-phenylcarbamoyl butanoic acid
PubChem CID 223386
Nombre IUPAC ácido 5-anilino-5-oxopentanoico
SMILES OC(=O)CCCC(=O)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaranilic acid
Punto de fusión 124°C to 128°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2807261
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Porcentaje de pureza 97%