Learn More
Acetal dietílico de glutaraldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glutaraldehydonitrile Diethyl Acetal |
| CAS | 1468-47-9 |
| Fórmula molecular | C9H17NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5,5-Diethoxy-pentanenitrile, 4-Cyano-butyraldehyde Diethyl Acetal, 5,5-Diethoxypentanenitrile, 5,5-Diethoxy-valeronitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO2/c1-3-11-9(12-4-2)7-5-6-8-10/h9H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(CCCC#N)OCC |
| Nombre IUPAC | 5,5-dietoxipentanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 171.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.1259 |