Learn More
Glutaraldehyde Solution (25%/Certified/BioReagent), Fisher BioReagents
Código de producto. 10545444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10545444 4 L Frasco de vidrio 4 litros
10418543 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10545444 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP25484
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Recommended Storage
KEEP REFRIGERATED or in a very cool place to retard polymerisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-30-8 , 7732-18-5
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00007025
Clave InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
Nombre IUPAC glutaraldehído
SMILES O=CCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaraldehyde Solution
Forma física Líquido
Punto de fusión -5°C
Nombre de nota 25%
Punto de ebullición 100°C
Densidad 1.060g/cm³
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor 16.4mmHg at 20°C
Cantidad 4 L
Intervalo de porcentaje de ensayo 24.0 to 26.5 %
Fórmula lineal HC(O)(CH2)3CHO
Índice Merck 15, 4508
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 24.0 to 26.5%
Grado contenedores