Learn More
Glutaraldehído, extrapuro, solución al 50 %, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10204630 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10204630 500 ml Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
1 options
Código de producto. 10204630 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor G/0518/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
500 ml, frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 111-30-8
Punto de fusión -33 °C
pH 3.7
Punto de ebullición 101.5 °C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C5H8O2
Número MDL MFCD00007025
Cantidad 500 ml
Sinónimo glutaraldehído, dialdehído glutárico, 1,5glutaraldehído, aldehído glutárico, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
Clave InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CCCCC=O
Nombre IUPAC glutaraldehído
Peso molecular (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
Densidad del vapor 1.05
ChEBI CHEBI:64276
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12 g/mol
Presión de vapor 15 mmHg a 20 °C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glutaraldehyde 50% solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaraldehyde