Learn More
Glutaraldehído (50% en agua), TRC
Código de producto. 30012801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012801 10 g 10 g
30009169 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012801 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59730010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-30-8
Fórmula molecular C5 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Sinónimo Glutaraldehyde (6CI,8CI), 1,5-Pentanedial, 5-Oxopentanal, Aldesan, Aqucar 550, Bactron K 31, Banicide, Bioban Eth 1000, Biocide G 30, Biomate 743, Cidex, Cidex 7, Cidex-Dialyzer, Cidexplus, Cleancide 275, Diglutaric aldehyde, Eimaldehyde, Floperm 665X1, Formula H, GT 50, Glu-Cid, Glutaclean, Glutaral, Glutardialdehyde, Glutarex 28, Glutaric acid dialdehyde, Glutaric dialdehyde, Glutohyde, Hospex, KS 02, Kcide 850, Maxicide Plus, Metricide Plus, NSC 13392, Odycide B 310, Panavirocide, Permachem OB 5, Piror 850, Protectol GA 50, Relugan GT, Relugan GT 50, Relugan GTW, Sellatan CF-N, Sonacide, Sporicidin, Sterihyde, Sterihyde L, Sterisol S, Surcide G 50, T 352, Tret-O-Lite XC 102, Ucarcide 250, Ucarcide 250 Antimicrobial, Ucarcide 50, Ucarcide 50 Antimicrobial, Ukatan 24, Venno-FF super, Wavicide 01
Nombre IUPAC glutaraldehído
SMILES O=CCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaraldehyde
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0524