Learn More
Glutaraldehído, solución acuosa al 50%, MP Biomedicals
Código de producto. 11442731 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
11442731 100 mL
1 options
Código de producto. 11442731 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219859580
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Specifications
Nombre del producto químico o material Glutaraldehyde
Forma física Solución acuosa
CAS 111-30-8
Densidad 1,061 g/cm3 (a 20 °C)
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular C5H8O2
Número MDL MFCD00007025
Sinónimo glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
Clave InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CCCCC=O
Nombre IUPAC glutaraldehído
Peso molecular (g/mol) 100.12
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50%