Learn More
Glutaraldehído, 50 % sol. acu., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438743 500 g 500 g
11428743 100 g 100 g
11448743 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438743 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10500.36
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Glutaraldehyde is used as a cross linking agent for gelatin, poly(vinyl alcohol) and polyheptapeptides. It is also used as a fixative for electron microscopy and as disinfectants. It provides water resistance to protein and polyhydroxy compounds by reacting through cross linking. It acts as an intermediate for the production of resins, dyestuffs, pharmaceuticals, photographic films and for stabilization of proteins on agarose beads, activation of polystyrene and glass for immobilization of antibodies and antigens and coupling peptides onto carrier proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El glutaraldehído se utiliza como agente entrecruzante para gelatina, alcohol polivinílico y poliheptapéptidos. También se utiliza como fijador para microscopía electrónica y como desinfectante. Proporciona resistencia al agua a proteínas y compuestos polihidroxi al reaccionar a través de enlaces cruzados. Actúa como intermediario para la producción de resinas, colorantes, productos farmacéuticos, películas fotográficas y para la estabilización de proteínas en gránulos de agarosa, activación de poliestireno y vidrio para la inmovilización de anticuerpos y antígenos y el acoplamiento de péptidos en proteínas portadoras.
Solubilidad
Miscible con agua, acetona, diclorometano, etilacetato, isopropanol, n-hexano y tolueno.
Notas
Incompatible con agentes de oxidación fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-30-8
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00007025
Clave InChI SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
Nombre IUPAC glutaraldehído
SMILES O=CCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaraldehyde
Punto de fusión ∽-21°C
Densidad 1.123 g/mL
Punto de ebullición 100°C
Índice de refracción 1.421
Cantidad 500 g
Beilstein 605390
Información de solubilidad Miscible with water,acetone,dichloromethane,ethylacetate,isopropanol,n-hexane and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glutaraldehyde, 50% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Glutaraldehyde