Learn More
Glutaraldehído-bis(2,4-dinitrofenilhidrazona) 460 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317978 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317978 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14034480AL460
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaraldehyd-bis(2,4-dinitrophenylhydrazone)
CAS 5085-07-4
Nombres de analitos o componentes Glutaraldehyd-bis(2,4-dinitrophenylhydrazone)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H16 N8 O8
Concentración 460 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16N8O8/c26-22(27)12-4-6-14(16(10-12)24(30)31)20-18-8-2-1-3-9-19-21-15-7-5-13(23(28)29)11-17(15)25(32)33/h4-11,20-21H,1-3H2/b18-8-,19-9+
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C/CCC\C=N\Nc2ccc(cc2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])c(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-[(Z)-[(5E)-5-[(2,4-dinitrofenil)hidrazinilideno]pentilideno]amino]-2,4-dinitroanilina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 460.36
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1091 g/mol