Learn More
Glutamina (L-Glutamina), LoGiCal
Descripción
Glutamina (L-Glutamina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamine |
| CAS | 56-85-9 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Glutamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H10 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | L-Glutamine, (2 S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic Acid, Aspartic Acid Imp. F (Pharmeuropa), 2-Aminoglutaramic acid, Acustasin, Aesgen 14, Cebrogen, Glumin, Glumin (amino acid), Glutamic acid 5-amide, Glutamic acid amide, Glutamine, L-(+)-Glutamine, L-2-Aminoglutaramidic acid, Levoglutamide, NSC 27421, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Saforis, Stimulina, L-Glutamic acid gamma-amide, gamma-Glutamine, Asparagine Monohydrate Impurity E, Aspartic Acid Impurity F, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity G, Asparagine Impurity E, Magnesium Aspartate Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2 S)-2,5-diamino-5-oxopentanoico |
| Mostrar más |