Learn More
Glutaminase-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16497557
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497557 5 mg 5 miligramos
16485606 100 mg 100 miligramos
16441077 50 mg 50 miligramos
16414818 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497557 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1143345mg
MedChemExpress Glutaminase-IN-1 (CB839 derivative), a CB839 derivative, is an allosteric inhibitor of 1,3,4-selenadiazole-containing kidney-type glutaminase (KGA), with an IC50 of 1 nM. Glutaminase-IN-1 (CB839 derivative) shows improved cellular uptake and antitumor activity.
Glutaminase-IN-1 (CB839 derivative), a CB839 derivative, is an allosteric inhibitor of 1,3,4-selenadiazole-containing kidney-type glutaminase (KGA), with an IC50 of 1 nM. Glutaminase-IN-1 (CB839 derivative) shows improved cellular uptake and antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaminase-IN-1
CAS 2247127-79-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24F3N7O3Se
Cantidad 5 mg
Sinónimo CB839 derivative
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (202.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC1=NN=C(CCCCC2=NN=C(NC(CC3=CC=CC(OC(F)(F)F)=C3)=O)C=C2)[Se]1)CC4=NC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 618.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 618.47
Porcentaje de pureza 98.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death