Learn More
Glutaminase C-IN-1, MedChemExpress
Descripción
Glutaminase C-IN-1 (Compound 968) is an allosteric inhibitor of Glutaminase C that inhibits cancer cell growth without affecting their normal cellular counterparts.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glutaminase C-IN-1 |
| CAS | 311795-38-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H27BrN2O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Compound 968 |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (52.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C(C(C2=CC=C(N(C)C)C(Br)=C2)NC3=C4C5=CC=CC=C5C=C3)=C4CC(C)(C)C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 475.42 |
| Mostrar más |