Learn More
Ácido glutámico (ácido L-glutámico), Mikromol™
Código de producto. 17949644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17949644 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17949644 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1333.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido glutámico (ácido L-glutámico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Glutamic acid
CAS 56-86-0
Nombres de analitos o componentes L-Glutamic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H9 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Glutamic acid, L-Glutamic acid, Glutamic acid, L- (7CI,8CI), (+)-L-Glutamic acid, (2S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-2-Amino-1,5-pentanedioic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-Glutamic acid, 1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, 2-Aminoglutaric acid, 2-Aminopentanedioic acid, Aciglut, E 620, Glusate, Glutacid, Glutamicol, Glutamidex, Glutaminic acid, Glutaminol, Glutaton, L-(+)-Glutamic acid, L-Glutaminic acid, NSC 143503, Pentanedioic acid, 2-amino-, (S)-, Sortem, l-Glutaminic acid, L-alpha-Aminoglutaric acid, alpha-Aminoglutaric acid, alpha-Glutamic acid, Alanine Impurity B, Asparagine Monohydrate Impurity B, Asparagine Monohydrate Impurity B, Aspartic Acid Impurity C, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity D, Magnesium Pidolate Impurity A, Asparagine Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopentanodioico
Peso molecular (g/mol) 147.13
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147,0532 g/mol