Learn More
Ácido glutámico (ácido L-glutámico), LoGiCal
Descripción
Ácido glutámico (ácido L-glutámico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Glutamic acid |
| CAS | 56-86-0 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Glutamic acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C5 H9 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Glutamic acid, L-Glutamic acid, Glutamic acid, L- (7 CI,8 CI), (+)-L-Glutamic acid, (2 S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-(+)-Glutamic acid, (S)-2-Amino-1,5-pentanedioic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, (S)-Glutamic acid, 1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid, 2-Aminoglutaric acid, 2-Aminopentanedioic acid, Aciglut, E 620, Glusate, Glutacid, Glutamicol, Glutamidex, Glutaminic acid, Glutaminol, Glutaton, L-(+)-Glutamic acid, L-Glutaminic acid, NSC 143503, Pentanedioic acid, 2-amino-, (S)-, Sortem, l-Glutaminic acid, L-alpha-Aminoglutaric acid, alpha-Aminoglutaric acid, alpha-Glutamic acid, Alanine Impurity B, Asparagine Monohydrate Impurity B, Asparagine Monohydrate Impurity B, Aspartic Acid Impurity C, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity D, Magnesium Pidolate Impurity A, Asparagine Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2 S)-2-aminopentanodioico |
| Mostrar más |