Learn More
Suplemento GlutaMAX™
Descripción
El suplemento Gibco™ GlutaMAX™ es una alternativa a la L-glutamina que posee una mayor estabilidad que mejora la salud celular. El suplemento GlutaMAX™ es adecuado para los cultivos en suspensión y adherente de células de mamíferos y no requiere ninguna adaptación. El suplemento GlutaMAX™ se suministra como 200 mM de dipéptido de L-alanil-L-glutamina en 0,85 % de NaCl. El suplemento GlutaMAX™ también está incluido en diversas formulaciones de medios. En comparación con la L-glutamina, el suplemento GlutaMAX™:
Característica:
Minimiza la acumulación de amoníaco tóxico
Mejora la viabilidad y el crecimiento celular
Permanece estable en un amplio intervalo de temperaturas
Minimiza la acumulación de amoníaco tóxico
A diferencia de la L-glutamina, el suplemento GlutaMAX™ no se descompone espontáneamente para formar amoníaco. Por el contrario, las células disocian el enlace peptídico para liberar la L-glutamina en función de las necesidades. Este sistema evita la acumulación de residuos y mantiene una provisión fresca de L-glutamina durante cultivos de larga duración.
Mejora la viabilidad y el crecimiento celular
Los cultivos con menores niveles de amoníaco muestran una mejora en la viabilidad celular. Además, las condiciones de cultivo están más controladas gracias a la concentración uniforme del suplemento GlutaMAX™, algo que no es posible con la L-glutamina.
Permanece estable en un amplio intervalo de temperaturas
El suplemento GlutaMAX™ es estable a temperatura ambiente y está listo para su uso. El suplemento GlutaMAX™ conserva la funcionalidad completa durante 24 meses a temperatura ambiente, de 2 a 8 °C o de - 5 a - 30 °C para un práctico almacenamiento y manipulación. El suplemento GlutaMAX™ es estable incluso a 37° C durante una semana o más.
Sistema de fabricación y calidad conforme las buenas prácticas de fabricación actuales
El suplemento Gibco™ GlutaMAX™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un suplemento GlutaMAX™ Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Característica:
Minimiza la acumulación de amoníaco tóxico
A diferencia de la L-glutamina, el suplemento GlutaMAX™ no se descompone espontáneamente para formar amoníaco. Por el contrario, las células disocian el enlace peptídico para liberar la L-glutamina en función de las necesidades. Este sistema evita la acumulación de residuos y mantiene una provisión fresca de L-glutamina durante cultivos de larga duración.
Mejora la viabilidad y el crecimiento celular
Los cultivos con menores niveles de amoníaco muestran una mejora en la viabilidad celular. Además, las condiciones de cultivo están más controladas gracias a la concentración uniforme del suplemento GlutaMAX™, algo que no es posible con la L-glutamina.
Permanece estable en un amplio intervalo de temperaturas
El suplemento GlutaMAX™ es estable a temperatura ambiente y está listo para su uso. El suplemento GlutaMAX™ conserva la funcionalidad completa durante 24 meses a temperatura ambiente, de 2 a 8 °C o de - 5 a - 30 °C para un práctico almacenamiento y manipulación. El suplemento GlutaMAX™ es estable incluso a 37° C durante una semana o más.
Sistema de fabricación y calidad conforme las buenas prácticas de fabricación actuales
El suplemento Gibco™ GlutaMAX™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un suplemento GlutaMAX™ Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | cGMP, norma ISO 13485, FDA |
| Contenido y almacenamiento | De 15 a 30 °C |
| Descripción | Suplemento GlutaMAX™, 100 ml, concentración 100X, forma líquida, apto para cultivo de células de mamífero adherentes y en suspensión, sin necesidad de adaptación, el suplemento GlutaMAX™ se ofrece como dipéptido L-alanil-L-glutamina 200 mM al |
| Concentración | 100 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | GlutaMax |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamífero |
| Cantidad | 100 mL |
| Estado normativo | Para uso diagnóstico in vitro |