Learn More
Glutatión oxidado, para análisis de HPLC, 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11463711 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463711 5 g 5 g
11453711 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463711 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215119305
CAS 27025-41-8
Fórmula molecular C20H32N6O12S2
Peso molecular (g/mol) 612.63
Número MDL MFCD00150701
Clave InChI YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Sinónimo oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutahione oxidized
Nombre de nota For HPLC analysis
Color Blanco
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC ácido 2-amino-4-[(2-{[2-(4-amino-4-carboxibutanamido)-2-[(carboximetil)carbamoil]etil]disulfanil}-1-[(carboximetil)carbamoil]etil)carbamoil]butanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 612.64
Porcentaje de pureza 0.98
Forma física Polvo liofilizado