Learn More
Clorhidrato de dianilida de aldehído glutacónico, mezcla de isómeros, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488317 100 g 100 g
11468317 5 g 5 g
11478317 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18390.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1497-49-0 | C17H17ClN2 | 284.79 g/mol
Glutaconic aldehyde dianilide hydrochloride is a tricarbocyanine laser dye intermediate. It is used as an intermediate for pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de dianilida de aldehído glutacónico es un intermedio de láser de colorante de tricarbocianina. Se utiliza como intermedio para productos farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes. Es higroscópico por naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1497-49-0
Fórmula molecular C17H17ClN2
Peso molecular (g/mol) 284.79
Número MDL MFCD00012630
Clave InChI VUCMMJBDNXZQDJ-ZUJIUJENSA-N
Sinónimo hydrogen n-1e,3e-5-phenylimino penta-1,3-dien-1-yl aniline chloride
PubChem CID 5702667
Nombre IUPAC N-[(1E,3E)-5-feniliminopenta-1,3-dienil]anilina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].N(\C=C\C=C\C=NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glutaconic aldehyde dianilide hydrochloride
Nombre de nota mixture of isomers
Punto de fusión ∼124°C to 132°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3916924
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water..
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.79
Porcentaje de pureza 98%